Description
BTF Polyclonal antibody specifically detects BTF in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigen | BTF |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | bcl-2-associated transcription factor 1, BCL2-associated transcription factor 1, Btf, BTFKIAA0164bK211L9.1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 330-552 of human BTF (NP_001070909.1).,, Sequence:, REEEFKTHHEMKEYSGFAGVSRPRGTFFRIRGRGRARGVFAGTNTGPNNSNTTFQKRPKEEEWDPEYTPKSKKYFLHDDRDDGVDYWAKRGRGRGTFQRGRGRFNFKKSGSSPKWTHDKYQGDGIVEDEEETMENNEEKKDRRKEEKE |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?