Learn More
Invitrogen™ BUBR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2L59)
Description
Immunogen sequence: ESACNNTLQQ QKRAFEYEIR FYTGNDPLDV WDRYISWTEQ NYPQGGKESN MSTLLERAVE ALQGEKRYYS DPRFLNLWLK LGRLCNEPLD MYSYLHNQGI GVSLAQFYIS WAEEYEAREN FRKADAIFQE GIQQKAEPLE RLQSQHRQFQ ARVSRQTLLA LEKEEEEEVF ESSVPQRSTL AELKSKGKKT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Pig - 91%, Cynomolgus monkey - 99%.
Spécification
Spécification
| Antigen | BUBR1 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_2L59 |
| Concentration | 0.60 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | BUB1B |
| Gene Accession No. | O60566 |
| Gene Alias | AU045529; BUB1 budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog beta; BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B; Bub1A; Bub1b; BUB1B, mitotic checkpoint serine/threonine kinase; BUB1beta; BUBR1; budding uninhibited by benzimidazoles 1 beta; budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog beta; budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog, beta (S. cerevisiae); hBub1; hBUBR1; MAD3/BUB1-related protein kinase; MAD3L; Mitotic checkpoint kinase MAD3L; mitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1 beta; MVA1; Protein SSK1; SSK1 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.