Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
BVES Polyclonal antibody specifically detects BVES in Human samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | BVES |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 650 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | blood vessel epicardial substance, H, HBVES, POP1MGC42413, POPDC1popeye domain containing 1, Popeye domain-containing protein 1, Popeye protein 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human BVES. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?