missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CACNB3 Polyclonal specifically detects CACNB3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigen | CACNB3 |
| Classification | Polyclonal |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | PBS |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human CACNB3. |
| Regulatory Status | RUO |
| Target Species | Human |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Product Type | Antibody |
| Product Line | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?