Learn More
Cadherin-8 Antibody (032), Allophycocyanin, R&D Systems™
Product Code. 18611601 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Unit Size
18611601 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18611601 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP289297APC
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cadherin-8 Monoclonal specifically detects Cadherin-8 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dilution ELISA
Product Type Antibody
Form Purified
Product Line Novus
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.