Learn More
Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate), 79.5 to 81.0%, ACS Reagent, Solstice
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | CdCl2·21/2H2O |
| UN Number | UN2570 |
| Formula Weight | 228.36g/mol |
| Percent Purity | 79.5 to 81.0% |
| Grade | ACS Reagent |
| Packaging | Poly Bottle |
| Vapor Pressure | 10mmHg (656°C) |
| Density | 3.327g/cm3; Vapor Density: 6.3 (vs air) |
| Chemical Name or Material | Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?