Learn More
Calcium hydrogen phosphate, anhydrous, 98% min
Product Code. 11399387
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
250g
5kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11399387
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 040232.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
It is used as a feed additive for livestock and poultry. It can promote feed digestion, put on animal’s weight, raise laying rate or producing milk rate, cure diseases such as rickets, osteomalacia and anemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-93-9
Molecular Formula CaHO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.06
MDL Number MFCD00010909
InChI Key FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC Name calcium;hydrogen phosphate
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Color White
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Linear Formula CaHPO4
Merck Index 14,1692
Solubility Information Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,acetic acid,ammonium citrate solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight 136.06
Percent Purity ≤98%
Odor Odorless
Chemical Name or Material Calcium hydrogen phosphate, Anhydrous
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt