Specifications
Specifica
| Boiling Point | 2850°C |
| Melting Point | 580°C |
| Color | White |
| pH | 12.4 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 5 kg |
| Formula Weight | 74.09g/mol |
| Packaging | Plastic keg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium hydroxide
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H318-Causes serious eye damage.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?