Learn More
Catalase Mouse anti-H. Pylori, Clone: HPYL/7170, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
250.00€ - 510.00€
Specifications
Antigen Catalase
Clone HPYL/7170
Concentration 0.2 mg/ml
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18366403
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-13821-20UG
20 μg
250.00€
20µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18311175
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-13821-100UG
100 μg
510.00€
100µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Catalase Monoclonal antibody specifically detects Catalase in H. Pylori samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Catalase
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Peroxisome Markers, Signal Transduction
10 mM PBS with 0.05% BSA
847
IgG2b κ
Protein A or G purified
HPYL/7170
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
H. pylori
catalase, EC 1.11.1.6, MGC138422, MGC138424
Recombinant Helicobacter pylori Catalase protein fragment (around aa323-445) (Exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.