Description
CCK-AR Monoclonal antibody specifically detects CCK-AR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifications
Specifications
| Antigen | CCK-AR |
| Applications | Flow Cytometry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 377251 |
| Conjugate | Janelia Fluor 646 |
| Dilution | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CCK1-R, CCK-A, CCK-A receptor, CCK-AR, CCKRA, cholecystokinin A receptor, cholecystokinin receptor type A, cholecystokinin type-A receptor, Cholecystokinin-1 receptor |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CCK-A R, Met1-Gln428, Accession # P32238 |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?