Learn More
CD117 / c-Kit Rat, APC-Cy7, Clone: ACK2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio QAB54-APC7-25ug
 View more versions of this product
Product Code. 15922188
  • 248.85€ / 25µg
Specifications
CD117 / c-Kit
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Kit
Protein A/G Purified
RUO
16590
IgG2b κ
Flow Cytometry
ACK2
APC-Cyanine7
NP_066922
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.