Learn More
CD11c Mouse anti-Human , PE-CF594, Clone: BU15 (also known as BU-15; Bu-15), BD Biosciences™
Shop All BD Biosciences ProductsDescription
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
Specifications
| Antigen | CD11c |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | BU15 (also known as BU-15; Bu-15) |
| Conjugate | PE-CF594 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Gene Alias | ITGAX; integrin alpha X; CD11C; p150 95 integrin alpha chain; SLEB6 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Human Synovial Fluid Dendritic Cells |
| Quantity | 0.1 mg |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?