Learn More
Descrizione
CD163 Monoclonal specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica
Specifica
| Antigen | CD163 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL10658 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed against a Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence of Q86VB7. Actual immunogen sequence is proprietary. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?