Learn More
Beschreibung
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF, Neutralization
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD25/IL-2R alpha |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | Basiliximab |
| Conjugate | PE |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Basiliximab was prepared by immunizing BALB/c mice with CTC 16 cells. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?