Learn More
CD45.1 Mouse, APC, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio QAB42-APC-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CD45.1 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Ptprc | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 19264 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| A20 | |
| APC | |
| NP_001255215 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur