Learn More
Invitrogen™ CD53 Polyclonal Antibody
Descripción
Immunogen sequence: AILLFVYEQK LNEYVAKGLT DSIHRYHSDN STKAAWDSIQ SFLQCCGING TSDWTSGPPA SCPSDRKVEG CYAKARLWFH S; Positive Samples: B cells, Jurkat, Raji, HL-60, Mouse liver, Mouse spleen, Mouse lung; Cellular Location: Cell junction, Cell membrane, Membrane, Multi-pass membrane protein.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | CD53 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1.09 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | Cd53 |
| Gene Accession No. | P19397, Q61451 |
| Gene Alias | AI323659; antigen MOX44 identified by monoclonal antibody MRC-OX44; Cd53; CD53 antigen; CD53 glycoprotein; CD53 molecule; CD53 tetraspan antigen; cell surface antigen; cell surface glycoprotein CD53; Leukocyte antigen MRC OX-44; leukocyte surface antigen CD53; MOX44; OX44; Ox-44; tetraspanin-25; transmembrane glycoprotein; TSPAN25; tspan-25 |
| Gene Symbols | Cd53 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.