Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, Qfluor 710, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio QAB49-QF710-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CD62L / L-Selectin | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
| Sell | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 20343 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| MEL-14 | |
| Qfluor 710 | |
| NP_001157531 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur