Description
CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD79B |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | IGB/1843 |
| Conjugate | PE |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human CD79B protein fragment (around aa29-159) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40259) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?