Learn More
Cerium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.8% (metals basis excluding Ta)
Código de producto. 11393798
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11393798 10 mm 10mm
11373798 25 mm 25mm
11383798 50 mm 50mm
11303808 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11393798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040284.HF
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-45-1
Molecular Formula Ce
Molecular Weight (g/mol) 140.12
MDL Number MFCD00010924
InChI Key GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC Name cerium
SMILES [Ce]
Especificaciones
Color Silver
Quantity 10 mm
Odor Odorless
Packaging Mylar under Argon
Weight ≈0.86g/mm
Form Cast Rod
UN Number UN1333
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis excluding Ta)
Chemical Name or Material Cerium rod, 12.7mm (0.5 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.