Learn More
Cesium bromide, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11386858
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11386858 50 g 50g
11376858 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11386858 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013490.18
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is used in optics as a beamsplitter component in wide-band spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-69-1
Molecular Formula BrCs
Molecular Weight (g/mol) 212.81
MDL Number MFCD00010954
InChI Key LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC Name cesium;bromide
SMILES [Br-].[Cs+]
Specifica
Boiling Point 1300°C
Melting Point 636°C
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99% (Metals basis)
Solubility Information Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone
Formula Weight 212.81
Odor Odorless
Refractive Index 1.6984
Sensitivity Hygroscopic
Density 4.44 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Cesium bromide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.