Learn More
CHRNA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
Antigen CHRNA1
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16817103
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10613-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16807103
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10613-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Acetylcholine receptors (AChRs) mediate synaptic transmission at the neuromuscular junction. The channel-linked AChR that mediates rapid, excitatory actions of acetylcholine is called nicotinic AChR (nAChR) because it can be activated by nicotine. The non-channel linked AChR that medicates the slow actions of acetylcholine, which can be either inhibitory or excitatory, is called muscarinic AChR (mAChR) because it can be activated by muscarine. The nAChRs fall into two subclasses, the muscle-type and the neuronal-type. The muscle-type receptor is a pentameric glycoprotein of five membrane spanning subunits, (2 alpha 1′s, beta 1, gamma or epsilon and delta) which form a ligand gated ion channel. The neuronal nAChR is also a pentamer, but unlike the muscle-type, is made up of only two general types of subunits, alpha and beta of which multiple subtypes have been described (alpha 2 to alpha 8 and beta 2 to beta 4).
Spezifikation
Spezifikation
CHRNA1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P02708, P04756, P25108
1134, 11435, 79557
CHRNA1 Fusion Protein Ag0933
Primary
-20°C
CHRNA1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ACHRA, ACHRD, CHNRA, CHRNA, CHRNA1, CMS2A, FCCMS, nAChRA1, SCCMS
Chrna1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt