Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Boiling Point | 1345°C (1013hPa) |
| Melting Point | 492°C |
| Color | Colorless |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 25 g |
| Linear Formula | CuBr |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 143.45g/mol |
| Percent Purity | ≥98.0% (RT) |
| Odor | Odorless |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?