Learn More
Copper(I) chloride, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11306968
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11306968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014644.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 98.996 g/mol
Copper(I) chloride is precursor to many copper compounds including copper oxychloride and many organocuprate compounds of synthetic interest. It is used as a catalyst as well as a reagent in many organic reactions including Gatterman-Koch, Sandmeyer, Grignard and Gilman reactions. It catalyzes 1,4-addition of Grignard reagents to alpha,beta-unsaturated ketones. It is also used as a doping salt to enhance the cationization of polystyrene in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. It is also an intermediate formed in the Wacker process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-89-6
Molecular Formula ClCu
Molecular Weight (g/mol) 98.996
MDL Number MFCD00010971
InChI Key OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC Name chlorocopper
SMILES Cl[Cu]
Spezifikation
Boiling Point 1490°C
Melting Point 430°C
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.999% (Metal basis)
Solubility Information Very soluble in concentrated HCl. Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in ethanol and acetone. Sparingly soluble in water.
Formula Weight 98.99
Refractive Index 1.93
Sensitivity Air and moisture sensitive
Density 4.14 g/cm3
Chemical Name or Material Copper(I) chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt