Learn More
Copper(II) carbonate basic, pure, 54-56% Cu
Product Code. 10713201 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
2.5kg
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10713201
Marca: Thermo Scientific Acros 196670250
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 12069-69-1 | CCuO3·CuO2H2 | 221.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12069-69-1
Molecular Formula CCuO3·CuO2H2
Molecular Weight (g/mol) 221.1
MDL Number MFCD00010976
Synonym Copper(II)hydroxide carbonate
Specifica
Melting Point 200.0°C
Color Green
Physical Form Fine Crystalline Powder
Quantity 25 g
Linear Formula CuCO3·Cu(OH)2
Fieser 01,163
Merck Index 15, 2621
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, ammonia, practically insoluble in alcohol
Formula Weight 221.1
Percent Purity 54 to 56% Cu
Grade Pure
Packaging Glass bottle
Density 4
Chemical Name or Material Copper(II) carbonate basic
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) carbonate basic
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H400-Very toxic to aquatic life.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : Copper(II) carbonatehydroxide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato