Learn More
Copper slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length, 99.996% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11374448
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11374448 100 g 100g
11384448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11374448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042350.22
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-50-8 | Molecular Formula: Cu | Molecular Weight: 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Molecular Formula Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
MDL Number MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Quantity 100 g
Odor Odorless
Weight ≈3.6g/slug
Form Slug
Percent Purity 99.996%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Copper slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.