Description
Corning polypropylene Erlenmeyer flask caps are also available separately. These caps fit both Polycarbonate (PC) and Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) Erlenmeyer Flasks and are available for the 500 mL and 1 L, 2L, 3L, and 5L flask sizes.
- Sizes range from 500mL to 5L
- Vent and flat cap options
- Individually packaged
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
Specifications
Specifications
| Closure Material | Polypropylene |
| Diameter (English) Outer | 4.16 in. |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Application) | Suspension Cell Cultures |
| Height (English) | 1 in. |
| No. per Case | 24/Cs. |
| No. per Pack | 1/Pk. |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Mouth Style | Threaded |
| Sterility | Sterile |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?