Learn More
Tocris Bioscience™ CP 99994 dihydrochloride
Description
High affinity NK1 antagonist (Ki = 0.145 nM in vitro). Also displays high ex vivo binding potency in gerbil striatum (IC50 = 36.8 nM). Attenuates endothelium-dependent contraction induced by substance P.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 369.33 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 369.33 |
| Chemical Name or Material | CP 99994 dihydrochloride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?