Learn More
CS Citrate Synthase Antibody (CL2545) [mFluor Violet 500 SE], R&D Systems™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
CS Citrate Synthase Monoclonal antibody specifically detects CS Citrate Synthase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CS Citrate Synthase |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL2545 |
| Conjugate | mFluor Violet 500 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | citrate synthase, citrate synthase, mitochondrial, EC 2.3.3, EC 2.3.3.1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from O75390, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?