Learn More
Cyclopentyl methyl ether, Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor, ≥99.90%, Honeywell™
Product Code. p-7120365 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
5 L
Packaging:
Aluminum bottle
Glass bottle
Unit Size:
1 L
5 L
500mL
Product Code. 15626690
Brand: Honeywell Research Chemicals 675989500ML
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor,≥99.90%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5614-37-9
Molecular Formula C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
MDL Number MFCD08276401
InChI Key SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC Name methoxycyclopentane
SMILES COC1CCCC1
Specifica
Melting Point 140°C
Density 0.86g/mL at 25°C
Boiling Point 106°C (1013 hPa)
Packaging Glass bottle
Quantity 500 mL
UN Number UN3271
Formula Weight 100.16g/mol
Percent Purity ≥99.90%
Chemical Name or Material Cyclopentyl methyl ether
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato