Learn More
CYP20A1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A9E2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
Antigen CYP20A1
Clone 2A9E2
Concentration 500 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16820066
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67433-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16810066
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67433-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The CYP20A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CYP20A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CYP20A1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CYP20A1
500 μg/mL
Monoclonal
Mouse
57404
Primary
2A9E2
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt