Learn More
Invitrogen™ Cystatin B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2M05)
Beschreibung
Cystatin B Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), Western Blot
Cystatin A (also designated STF1, STFA, stefin A or cystatin AS) and cystatin B (also designated PME, CST6, STFB, CPI-B, stefin B and liver thiol proteinase inhibitor) are thiol protease inhibitors that form complexes with Papain and the cathepsins B, H and L. Cystatin A, a cytoplasmic protein, is one of the precursor proteins of the cornified cell envelope in keratinocytes and plays a role in epidermal development and maintenance. Cystatin B protects against intracellular proteases leaking out of lysosomes and is primarily expressed in heart, liver and kidney.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cystatin B |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_2M05 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | CSTB |
| Gene Accession No. | P01041, P04080 |
| Gene Alias | AA960480; CPI-B; Cst6; CSTB; Cyb; cystatin B; cystatin B (stefin B); cystatin B protein; cystatin beta; cystatin-B; Cystatin-beta; Epm1; EPM1A; Liver thiol proteinase inhibitor; LOC101123010; PME; stefin B; Stefin-B; stefin-C; Stfb; ULD; Unknown (protein for MGC:134609) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?