Learn More
D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine Hydrochloride, TRC
Product Code. 30133970
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
2.5mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30133970 5 mg 5mg
30132556 2.5 mg 2.5mg
30011823 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30133970 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4409705MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135308-76-8
Molecular Formula C14H22ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 271.78
Synonym Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Wy 46965
SMILES Cl.NCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Spezifikation
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14;/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2;1H
Chemical Name or Material D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine Hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.