Learn More
Novus Biologicals™ DC-STAMP/TM7SF4 Antibody (U.Rochester patent anti-DC-STAMP) - Humanized, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
DC-STAMP/TM7SF4 Monoclonal antibody specifically detects DC-STAMP/TM7SF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
| Antigen | DC-STAMP/TM7SF4 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | U.Rochester patent anti-DC-STAMP |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gene Accession No. | Q9H295 |
| Gene Alias | dendritic cell-specific transmembrane protein, transmembrane 7 superfamily member 4 |
| Host Species | Human |
| Immunogen | DCSTAMP |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?