Learn More
DDIT4 Antibody, R&D Systems™
Product Code. 18604360 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18604360 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604360 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP280416
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DDIT4 Polyclonal antibody specifically detects DDIT4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DDIT4
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulation 1X TBS (pH7.4), 0.5% BSA, 50% Glycerol
Gene Alias Dig2, DNA-damage-inducible transcript 4, FLJ20500, HIF-1 responsive RTP801 (RTP801), Protein regulated in development and DNA damage response 1, REDD-1DNA damage-inducible transcript 4 protein, REDD1HIF-1 responsive protein RTP801, RTP801RP11-442H21.1
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic peptide within C-terminal human DDIT4. (SwissProt: Q9NX09 Human;SwissProt: Q9D3F7 Mouse;SwissProt: Q8VHZ9 Rat)
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, mTOR Pathway
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54541
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.