Learn More
DDRGK1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-59378
 View more versions of this product
Artikelnummer. 18215023
  • 483.00€ / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
DDRGK1 Polyclonal specifically detects DDRGK1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DDRGK1
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
C20orf116, chromosome 20 open reading frame 116, DDRGK domain containing 1, DDRGK domain-containing protein 1, dJ1187M17.3, MGC2592
Rabbit
Affinity purified
RUO
65992
Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Yeast
IgG
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
Q96HY6
DDRGK1
Synthetic peptides corresponding to C20ORF116 The peptide sequence was selected from the middle region of C20ORF116. Peptide sequence EERKRLESQREAEWKKEEERLRLEEEQKEEEERKAREEQAQREHEEYLKL.
100 μL
Primary
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt