Få mere at vide
Invitrogen™ delta Catenin Monoclonal Antibody (K29002_10E3), Invitrogen™
Beskrivelse
Sequence of this protein is as follows: YIRSALRQEK ALSAIADLLT NEHERVVKAA SGALRNLAVD ARNKELIGKH AIPNLVKNLP GGQQNSSWNF SEDTVISILN TINEVIAENL EAAKKLRETQ GIEKLVLINK SGNRSEKEVR AAALVLQTIW GYKELRKPLE KEGWKKSDFQ VNLNNASRSQ SSHSYDDSTL PLIDRNQKSD KKPDREEIQM SNMGSNTKSL DNNYSTPNER GDHNRTLDRS GDLGDMEPLK GTTPLMQDEG
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | delta Catenin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | K29002_10E3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide |
| Gene | CTNND1 |
| Gene Accession No. | O60716 |
| Gene Alias | AA409437; AU019353; cadherin-associated Src substrate; Cadherin-associated Src substrate (CAS); CAS; Catenin (cadherin associated protein) delta 1; catenin (cadherin associated protein), delta 1; catenin (cadherin-associated protein), delta 1; catenin delta 1; catenin delta-1; catenin src; catenin, delta 1; Catns; CTNND; Ctnnd1; hypothetical protein; Kiaa0384; mKIAA0384; p120; p120 catenin; P120 CTN; P120 p120; P120 P120CTN; p120(CAS); p120(ctn); P120CAS; p120-catenin; P120CTN |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.