Learn More
Desmin Mouse anti-Human, Bovine, Canine, Equine, Feline, Clone: DES/3255, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-13866-100UG
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Desmin Monoclonal antibody specifically detects Desmin in Human, Bovine, Canine, Equine, Feline samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Desmin | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
| P17661 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Bovine, Canine, Equine, Feline | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DES/3255 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| CMD1IFLJ41013, CSM1, CSM2, desmin, FLJ12025, FLJ39719, FLJ41793, intermediate filament protein | |
| Recombinant full-length human desmin protein (Uniprot: P17661 ) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 1674 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG2b κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering