Learn More
Diisononyl Phthalate and Diisodecyl Phthalate Mixture 391 1000 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester |
| CAS | 68515-48-0, 26761-40-0 |
| Quantity | 5x1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 1000 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?