Learn More
DNA Polymerase iota Antibody (OTI5H9), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Specifications
Antigen DNA Polymerase iota
Clone OTI5H9
Dilution Western Blot 1:2000
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
30306349
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-44868-100ul
100 μL
550.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30306534
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-44868-30ul
30 μL
256.00€
30µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
DNA Polymerase iota Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase iota in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
DNA Polymerase iota
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
DNA polymerase iota, EC 2.7.7.7, Eta2, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30Bpolymerase (DNA-directed), iota, RAD3OB
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI (NP_009126) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI5H9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
11201
IgG1
>95%