missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dodecanoic-12,12,12-d3 Acid, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Lauric Acid-d3 |
| CAS | 79050-22-9 |
| Molecular Formula | C12 D3 H21 O2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Dodecanoic-12,12,12-d3 Acid, Lauric-12,12,12-d3 Acid, Dodecanoic-12,12,12-d3 acid (9 CI), Lauric-12,12,12-d3 acid (6 CI), [12,12,12-2H3]Dodecanoic acid, Dodecanoic acid-12,12,12-d3, Lauric acid-12,12,12-d3 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | 12,12,12-trideuteriododecanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.34 |
| Formula Weight | 203.1965 g/mol |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?