Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
DSPP Polyclonal antibody specifically detects DSPP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | DSPP |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | dentin phosphoprotein, dentin sialophosphoprotein, dentin sialoprotein, DFNA39, DMP3, DTDP2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 16-146 of human DSPP (NP_055023.2). IPVPQSKPLERHVEKSMNLHLLARSNVSVQDELNASGTIKESGVLVHEGDRGRQENTQDGHKGEGNGSKWAEVGGKSFSTYSTLANEEGNIEGWNGDTGKAETYGHDGIHGKEENITANGIQGQVSIIDNA |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?