Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Microbiology Bottle, Narrow Neck, Unground
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
The culture bottles are moulded from DURAN™ borosilicate 3.3 Type 1 glass, and are suitable for the preparation of media or culturing of microorganisms. The bottles comply with ISO 4796-2 and feature a narrow conical unground neck for use with rubber stoppers. Suitable for autoclaving at 121 or 134°C or dry heat sterilization.
- Narrow neck for rubber stoppers
- Retrace code
- Autoclavable at 121°C or 134°C
- Supplied without stopper
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 5000 mL |
| For Use With (Application) | Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Culturing vessel |
| Includes | With print |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Quantity | 1 Ea. |
| Diameter (Metric) | 182 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.