Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Replacement Cap Liner, PTFE-Coated, Peroxide cured silicone
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescripción
Replacement cap liners suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps. Heat resistance to 130°C (steam) and 200°C (dry heat). Excellent chemical resistance due to PTFE coating. Silicon is peroxide catalysed.
- replacement, cap, liner, silicone, seal, sealing, vmq, ptfe, coated, screw, cap
- Excellent chemical resistance due to PTFE coating
- Cap liner forms a tight seal with bottle Peroxide catalysed silicone
- Peroxide catalysed silicone
- Suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Application) | Replacement cap liner for red PBT caps |
| Material | Silicone, PTFE, VMQ |
| Quantity | 10/Pk. |
| Thread Size (Metric) | GL14 |
| Diameter (Metric) | 13 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?