Learn More
Descrizione
EID1 Polyclonal specifically detects EID1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigen | EID1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | 21 kDa pRb-associated protein, C15orf3PTD014, CREBBP/EP300 inhibitor 1, CREBBP/EP300 inhibitory protein 1MGC138884, CRI1EP300-interacting inhibitor of differentiation 1, E1A-like inhibitor of differentiation 1, EID-1MGC138883, EP300 interacting inhibitor of differentiation 1, IRO45620, NB4 apoptosis related protein, Rb- and p300-binding protein EID-1, RBP21, retinoblastoma protein-associated protein |
| Gene Symbols | EID1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MSEMAELSELYEESSDLQMDVMPGEGDLPQMEVGSGSRELSLRPSRSGAQQLEEEGPMEEEEAQPMAAPEGKRSLANGPNAGEQPGQVAGADFESED |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?