Learn More
ELA3A Antibody (CELA3A/12552), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44582-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30303182
  • 484.00€ / 100µg
Description
ELA3A Monoclonal antibody specifically detects ELA3A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ELA3A
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot
CELA3A/12552
Unconjugated
chymotrypsin-like elastase family member 3A, chymotrypsin-like elastase family, member 3A, EC 3.4.21, EC 3.4.21.70, ELA3A, ELA3elastase 1, elastase 3A, pancreatic, elastase 3A, pancreatic (protease E), Elastase IIIA, elastase-3A, Protease E
Recombinant fragment (around aa50-250) of human ELA3A protein (Uniprot: P09093). Exact sequence is proprietary.
100 μg
Lipid and Metabolism
10136
Store at 4⪚C.
IgG1 κ
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado