Learn More
Invitrogen™ ERCC8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2M32)
Description
ERCC8 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a WD repeat protein, which interacts with Cockayne syndrome type B (CSB) protein and with p44 protein, a subunit of the RNA polymerase II transcription factor IIH. Mutations in this gene have been identified in patients with hereditary disease Cockayne syndrome (CS). CS cells are abnormally sensitive to ultraviolet radiation and are defective in the repair of transcriptionally active genes.
Spécification
Spécification
| Antigen | ERCC8 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_2M32 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | ERCC8 |
| Gene Accession No. | Q13216 |
| Gene Alias | 2410022P04Rik; 2810431L23Rik; 4631412O06Rik; B130065P18Rik; Ckn1; Cockayne syndrome 1 (classical); Cockayne syndrome 1 homolog; cockayne syndrome WD repeat protein CSA; Cockayne syndrome WD repeat protein CSA homolog; Cockayne syndrome WD-repeat protein CSA; CSA; DNA excision repair protein ERCC-8; ERCC excision repair 8, CSA ubiquitin ligase complex subunit; Ercc8; excision repair cross-complementation group 8; excision repair cross-complementing rodent repair deficiency complementation group 8; excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 8; excision repaiross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 8; UVSS2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?