Learn More
Beskrivelse
Ethyl Acetate, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -83.5°C |
| Color | Colorless |
| Quantity | 500 mL |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Vapor Pressure | 103 mbar at 20°C |
| Viscosity | 0.45cp at 20°C |
| Boiling Point | 75°C |
| Formula Weight | 88.11g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethyl acetate
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P240-Ground/bond container and receiving equipment.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?