Learn More
FAM170A Antibody (OTI4C6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44989-30ul
 View more versions of this product
Product Code. 30306547
  • 256.00€ / 30µL
Description
FAM170A Monoclonal antibody specifically detects FAM170A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FAM170A
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
340069
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot
OTI4C6
Western Blot 1:2000
family with sequence similarity 170, member A, Znf domain containing protein
Full length human recombinant protein of human FAM170A (NP_877438) produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Promotions
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt