Learn More
Ferrocenemethanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10554921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
10554921 1 g Glass bottle 1g
10510784 500 mg Glass bottle 500mg
10410062 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10554921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348030010
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1273-86-5
Molecular Formula C11H12FeO
Molecular Weight (g/mol) 216.06
MDL Number MFCD00040878
InChI Key KLMBXXGIFRROFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe].c1cccc1.OCc1cccc1
Especificaciones
Melting Point 77.0°C to 82.0°C
Color Orange to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 215.93
Percent Purity 97%
Physical Form Needles or Powder
Chemical Name or Material Ferrocenemethanol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.