Spécification
| Assay Percent Range | 99.4% |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 194.19 |
| Physical Form | Crystalline |
| Chemical Name or Material | Ferulic Acid |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ferulic Acid
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand.
- P102-Keep out of reach of children.
- P103-Read label before use.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P321-Specific treatment (see on this label).
- P405-Store locked up.
- P501-Dispose of contents/container to .
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?